Principaux documents
680729
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-2-cyclopentenone
96%
Synonyme(s) :
4-Oxo-2-cyclopenten-1-ol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
96%
Contient
0.5% BHT as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.5078
Densité
1.1623 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
OC1CC(=O)C=C1
Application
A building block for drug synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F
Point d'éclair (°C)
110 °C
Tetrahedron Asymmetry, 15, 2807-2809 (2004)
Tetrahedron, 53 (6), 1983-2004 (1997)