Principaux documents
680524
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Synonyme(s) :
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5BClF3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BClF3O2/c9-6-2-1-4(7(10,11)12)3-5(6)8(13)14/h1-3,13-14H
Clé InChI
YVMXEHZEYONARR-UHFFFAOYSA-N
Application
May contain varying amounts of anhydride.
Reactant for:
  • Synthesis of aryl- and hetarylfurocoumarins via Suzuki reaction
  • Synthesis of Et canthinone-3-carboxylates from Et 4-bromo-6-methoxy-1,5-naphthyridine-3-carboxylate via a Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling and a Cu-catalyzed amidation reaction
  • Preparation of xanthines via one-pot coupling with diaminouracil
  • Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling with 8-bromo-1,5-naphthyridin-2-one
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable