Key Documents
680168
Sigma-Aldrich
3-Fluoropiperidine hydrochloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H10FN · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
204 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].FC1CCCNC1
InChI
1S/C5H10FN.ClH/c6-5-2-1-3-7-4-5;/h5,7H,1-4H2;1H
Clé InChI
RDJUBLSLAULIAT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable