Principaux documents
679798
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
packaged for use in deposition systems
Synonyme(s) :
Diethylruthenocene
About This Item
Formule linéaire :
C7H9RuC7H9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Indice de réfraction
n20/D 1.5870 (lit.)
pb
100 °C/0.01 mmHg (lit.)
Pf
6 °C (lit.)
Densité
1.3412 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ru].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.Ru/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
Clé InChI
VLTZUJBHIUUHIK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Atomic number of base material: 44 Ruthenium
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter