Principaux documents
679550
Sigma-Aldrich
N-Boc-&945;-(phenylsulfonyl)isobutylamine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H23NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.41
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
109-114 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)CN(C(=O)OC(C)(C)C)S(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C15H23NO4S/c1-12(2)11-16(14(17)20-15(3,4)5)21(18,19)13-9-7-6-8-10-13/h6-10,12H,11H2,1-5H3
Clé InChI
ILVKRAHSTKXYMF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves