Documents
678627
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzylsulfonyl chloride
97%
Synonyme(s) :
(3,4-Dichlorophenyl)methanesulfonyl chloride, 3,4-Dichloro-α-toluenesulfonyl chloride, 3,4-Dichlorobenzenemethanesulfonyl chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5Cl3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
65-69 °C
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(CS(Cl)(=O)=O)cc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3O2S/c8-6-2-1-5(3-7(6)9)4-13(10,11)12/h1-3H,4H2
Clé InChI
DRYGYFAFCNDLEJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.