Documents
677701
Sigma-Aldrich
Ethyl 1-ethyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H12F3NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
204-208 °C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C1=CN(CC)c2c(F)c(F)c(F)cc2C1=O
InChI
1S/C14H12F3NO3/c1-3-18-6-8(14(20)21-4-2)13(19)7-5-9(15)10(16)11(17)12(7)18/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
LWLLHOVWIFISMG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves