Principaux documents
676721
Sigma-Aldrich
2-tert-Butoxy-6-chloropyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H12ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Densité
1.076 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)Oc1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C9H12ClNO/c1-9(2,3)12-8-6-4-5-7(10)11-8/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
PLDRTFJRLUKTTA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78.9 °C - closed cup