676705
(R)-2-Hydroxy-2-phenylbutyric acid
96%
About This Item
Pureté
96%
Activité optique
[α]20/D -27.0°, c = 1 in ethanol
Pf
106-113 °C
Chaîne SMILES
CC[C@](O)(C(O)=O)c1ccccc1
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable