676675
9-(1S, 2S-Pseudoephedrinly)-(10R)-(trimethylsilyl)-9-borabicyclo[3.3.2]decane
Synonyme(s) :
Methyl-(1-methyl-2-phenyl-2-(10-trimethylsilanyl-9-borabicyclo(3.3.2)dec-9-yloxy)ethylamine
About This Item
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D +60°, c = 4.5 in chloroform-d
Pf
130-134 °C
Chaîne SMILES
CN[C@@H](C)[C@@H](OB1C2CCCC(CCC2)[C@@H]1[Si](C)(C)C)c3ccccc3
InChI
1S/C22H38BNOSi/c1-17(24-2)21(18-11-7-6-8-12-18)25-23-20-15-9-13-19(14-10-16-20)22(23)26(3,4)5/h6-8,11-12,17,19-22,24H,9-10,13-16H2,1-5H3/t17-,19-,20+,21+,22-/m0/s1
Clé InChI
ZOZYQBFBLCMBTA-RXZUFOQRSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable