675598
1,1′-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethylphospholano]ferrocene
kanata purity
Synonyme(s) :
S,S-Me-Ferrocelane™
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D −331°, c = 1 in chloroform-d
Pf
88.9-98.5 °C
Chaîne SMILES
[Fe].C[C@H]1CC[C@H](C)P1[C]2[CH][CH][CH][CH]2.C[C@H]3CC[C@H](C)P3[C]4[CH][CH][CH][CH]4
InChI
1S/2C11H16P.Fe/c2*1-9-7-8-10(2)12(9)11-5-3-4-6-11;/h2*3-6,9-10H,7-8H2,1-2H3;/t2*9-,10-;/m00./s1
Clé InChI
BSLGFLIMECHNTA-VUTIHBPYSA-N
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.