Principaux documents
675350
Sigma-Aldrich
6-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
97%
Synonyme(s) :
6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-quinolinone, 6-Hydroxy-3,4-dihydrocarbstyril
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
236-240 °C
Chaîne SMILES 
Oc1ccc2NC(=O)CCc2c1
InChI
1S/C9H9NO2/c11-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)10-8/h2-3,5,11H,1,4H2,(H,10,12)
Clé InChI
HOSGXJWQVBHGLT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable