Documents
674664
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine methyl-d3 ester hydrochloride
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CH(NH2)CO2CD3 · HCl
Poids moléculaire :
218.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Pf
157 °C
Application(s)
peptide synthesis
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
Cl.[2H]C([2H])([2H])OC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)9(11)7-8-5-3-2-4-6-8;/h2-6,9H,7,11H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1/i1D3;
Clé InChI
SWVMLNPDTIFDDY-SSUNAKLMSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable