Documents
674559
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloropyridine-3-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
2-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 2-Chloro-nicotinic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.58
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.537
Point d'ébullition
150 °C/1 mmHg
Densité
1.314 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-11-7(10)5-3-2-4-9-6(5)8/h2-4H,1H3
Clé InChI
MYGAJZBZLONIBZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter