Documents
674451
Sigma-Aldrich
Bis(10-carboxydecyl)disulfide
99%
Synonyme(s) :
11,11′-Dithiobis-undecansäure
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H42O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
434.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
93-97 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H42O4S2/c23-21(24)17-13-9-5-1-3-7-11-15-19-27-28-20-16-12-8-4-2-6-10-14-18-22(25)26/h1-20H2,(H,23,24)(H,25,26)
Clé InChI
ZVJYVLSWSYMCMF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.