674109
(S)-(+)-3-Aminopiperidine dihydrochloride
96%
About This Item
Essai
96%
Forme
solid
Pf
205-209 °C
Chaîne SMILES
Cl.Cl.N[C@H]1CCCNC1
InChI
1S/C5H12N2.2ClH/c6-5-2-1-3-7-4-5;;/h5,7H,1-4,6H2;2*1H/t5-;;/m0../s1
Clé InChI
GGPNYXIOFZLNKW-XRIGFGBMSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable