67387
Boc-3-(1-pyrazolyl)-Ala-OH
≥97.0%
Synonyme(s) :
(S)-2-(Boc-amino)-3-(1-pyrazolyl)propionic acid, Nα-Boc-3-(1-pyrazolyl)-L-alanine
About This Item
Pureté
≥97.0%
Pureté optique
ee: >99% (due to stereospecific enzymatic synthesis)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cn1cccn1)C(O)=O