Documents
672831
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
97%
Synonyme(s) :
4-Ethynyl-2-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H4F4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.443
Densité
1.279 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Fc1cc(ccc1OC(F)(F)F)C#C
InChI
1S/C9H4F4O/c1-2-6-3-4-8(7(10)5-6)14-9(11,12)13/h1,3-5H
Clé InChI
MTPNHEDDMZRILD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 °F
Point d'éclair (°C)
40 °C