Principaux documents
671436
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-N-Boc-2-Aminocyclopentanol
99%
Synonyme(s) :
((1S,2S)-2-Hydroxycyclopentyl)carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl N-((2S,1S)-2-hydroxycyclopentyl)carbamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H19NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.26
Numéro Beilstein :
5810036
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.5% (GC)
99%
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥95:5%
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCC[C@@H]1O
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-7-5-4-6-8(7)12/h7-8,12H,4-6H2,1-3H3,(H,11,13)/t7-,8-/m0/s1
Clé InChI
CGZQRJSADXRRKN-YUMQZZPRSA-N
Application
Reactant for:
  • Asymmetric synthesis of constrained (-)-S-adenosyl-L-homocysteine (SAH) analogs as DNA methyltransferase inhibitors via stereoselective thioesterification, thioetherification, hydrolysis, heterocyclization and amination
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable