Principaux documents
670863
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-N-Boc-2-Aminocyclohexanol
≥95.0% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H21NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.29
Beilstein:
6921870
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Essai
≥95.0% (GC)
Activité optique
[α]/D +4.9±0.5°, c = 1 in chloroform
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥96.0% (GC)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9(8)13/h8-9,13H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)/t8-,9-/m1/s1
Clé InChI
XVROWZPERFUOCE-RKDXNWHRSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves