Documents
670685
Sigma-Aldrich
2,3,4-Tri-O-benzyl-L-fucopyranose
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H30O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
434.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1OC(O)[C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@@H]1OCc4ccccc4
InChI
1S/C27H30O5/c1-20-24(29-17-21-11-5-2-6-12-21)25(30-18-22-13-7-3-8-14-22)26(27(28)32-20)31-19-23-15-9-4-10-16-23/h2-16,20,24-28H,17-19H2,1H3/t20-,24+,25+,26-,27?/m0/s1
Clé InChI
YRAQXZMHYZXWBZ-OGPNLZSQSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable