Principaux documents
670448
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-6,6′-Dimethyl-2,2′-biphenyldiamine
≥98%
Synonyme(s) :
(S)-2,2′-Diamino-6,6′-dimethylbiphenyl, (S)-6,6′-Diamino-2,2′-diaminobiphenyl, (S)-6,6′-Dimethyl-1,1′-biphenyl-2,2′-diamine, (S)-6,6′-Dimethyl-1,1′-biphenyl-2,2′-diyldiamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H16N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.29
Beilstein:
5741777
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
≥98%
Activité optique
[α]/D -120±5°, c = 1 in pyridine
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
Pf
156-160 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(N)c1-c2c(C)cccc2N
InChI
1S/C14H16N2/c1-9-5-3-7-11(15)13(9)14-10(2)6-4-8-12(14)16/h3-8H,15-16H2,1-2H3
Clé InChI
MCUUKQCKNKUMBP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable