Principaux documents
669636
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium dibutyl phosphate
≥97.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H29N2O4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Impuretés
≤1.0% water
Chaîne SMILES 
CCn1cc[n+](C)c1.CCCCOP([O-])(=O)OCCCC
InChI
1S/C8H19O4P.C6H11N2/c1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2;1-3-8-5-4-7(2)6-8/h3-8H2,1-2H3,(H,9,10);4-6H,3H2,1-2H3/q;+1/p-1
Clé InChI
IDXRTKFKTIRDST-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter