Key Documents
669520
Sigma-Aldrich
(S)-2-[Bis(3,5-dimethylphenyl)methyl]pyrrolidine
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H36N2O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
420.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Pureté optique
ee: ≥99.5% (HPLC)
Pf
97-101 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)cc(c1)C([C@@H]2CCCN2)c3cc(C)cc(C)c3
InChI
1S/C21H27N/c1-14-8-15(2)11-18(10-14)21(20-6-5-7-22-20)19-12-16(3)9-17(4)13-19/h8-13,20-22H,5-7H2,1-4H3/t20-/m0/s1
Clé InChI
PHKHWUVAUXBNPC-FQEVSTJZSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable