Principaux documents
669199
Sigma-Aldrich
trans-2-(3,5-Difluorophenyl)vinyl boronic acid pinacol ester
≥96%
Synonyme(s) :
(E)-2-(3,5-Difluorostyryl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-[(1E)-2-(3,5-Difluorophenyl)ethenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, trans-2-(3,5-Difluorophenyl)vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H17BF2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
≥96%
Indice de réfraction
n20/D 1.5002
pb
127-130 °C/2.4 mmHg
Densité
1.084 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\c2cc(F)cc(F)c2
InChI
1S/C14H17BF2O2/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)6-5-10-7-11(16)9-12(17)8-10/h5-9H,1-4H3/b6-5+
Clé InChI
LKRHAXIALBYDDQ-AATRIKPKSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable