Principaux documents
668141
Sigma-Aldrich
3,6-Dihydroxy-4-methylpyridazine
97%
Synonyme(s) :
4-Methylpyridazine-3,6-diol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.11
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
284-288 °C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(O)nnc1O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-4(8)6-7-5(3)9/h2H,1H3,(H,6,8)(H,7,9)
Clé InChI
QAVYOWFNXMHVEL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Tami L Swenson et al.
Nature communications, 9(1), 19-19 (2018-01-04)
Metagenomic sequencing provides a window into microbial community structure and metabolic potential; however, linking these data to exogenous metabolites that microorganisms process and produce (the exometabolome) remains challenging. Previously, we observed strong exometabolite niche partitioning among bacterial isolates from biological