Principaux documents
668133
Sigma-Aldrich
4-(5-Bromothiophen-2-yl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
98%
Synonyme(s) :
Ethyl 4-(5-bromothiophen-2-yl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H13BrN2O3S
Poids moléculaire :
345.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
209-213 °C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C1=C(C)NC(=O)NC1c2ccc(Br)s2