Principaux documents
668125
Sigma-Aldrich
Ethylsulfonate, polymer-bound
30-70 mesh, extent of labeling: 2.0-2.5 mmol/g S loading
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Réticulation
1 % cross-linked with divinylbenzene
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reactivity: alcohol reactive
Ampleur du marquage
2.0-2.5 mmol/g S loading
Taille des particules
30-70 mesh
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable