Documents
668087
Sigma-Aldrich
4-(6-Bromopyridin-3-yl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
98%
Synonyme(s) :
Ethyl 4-(6-Bromopyridin-3-yl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H14BrN3O3
Poids moléculaire :
340.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
235-239 °C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C1=C(C)NC(=O)NC1c2ccc(Br)nc2
InChI
1S/C13H14BrN3O3/c1-3-20-12(18)10-7(2)16-13(19)17-11(10)8-4-5-9(14)15-6-8/h4-6,11H,3H2,1-2H3,(H2,16,17,19)
Clé InChI
ZZYCUXWANLPLHH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable