Principaux documents
667692
Sigma-Aldrich
N-(4-Iodo-3-nitrophenyl)acetamide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7IN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
136-140 °C
Chaîne SMILES 
CC(=O)Nc1ccc(I)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7IN2O3/c1-5(12)10-6-2-3-7(9)8(4-6)11(13)14/h2-4H,1H3,(H,10,12)
Clé InChI
ZKVJZYIQPHDYMR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves