Principaux documents
667188
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1-tetralone
97%
Synonyme(s) :
2-Bromo-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H9OBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.08
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
64-67 °C/0.06 mmHg
Pf
39-43 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
BrC1CCc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H9BrO/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-4,9H,5-6H2
Clé InChI
AYNCWMIFKFADCZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable