667110
Dimethylphenylsilanol
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.514
Densité
0.975 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[Si](C)(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H12OSi/c1-10(2,9)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3
Clé InChI
FDTBETCIPGWBHK-UHFFFAOYSA-N
Application
- As a coupling partner in the Pd(II) catalyzed Hiyama reaction for C5 C-H bond functionalization of 2,3-dihydropyridin-4(1H)-ones.
- To introduce dimethylphenylsilyl end group on highly branched poly(dimethylsiloxane) polymers.
- As a substrate in the Ru(0) catalyzed germasiloxanes synthesis by reacting with vinylgermanes.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.1 °F
Point d'éclair (°C)
91.7 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Pd-catalyzed cross-coupling of silicon compounds offers an alternative in synthetic chemistry.