Principaux documents
666793
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2-fluoro-3-iodophenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formule linéaire :
Br(F)C6H5(I)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95%
Forme
solid
Pf
156-160 °C
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
iodo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OB(O)c1c(F)c(I)ccc1Br
InChI
1S/C6H4BBrFIO2/c8-3-1-2-4(10)6(9)5(3)7(11)12/h1-2,11-12H
Clé InChI
OZLRLKXUEMIENO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable