Documents
665797
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3,3,3-Trifluoro-1,2-epoxypropane
97%
Synonyme(s) :
(S)-(−)-2-(Trifluoromethyl)oxirane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H3F3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D <1.300
Point d'ébullition
25-32 °C
Densité
1.294 g/mL at 25 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)[C@@H]1CO1
InChI
1S/C3H3F3O/c4-3(5,6)2-1-7-2/h2H,1H2/t2-/m0/s1
Clé InChI
AQZRARFZZMGLHL-REOHCLBHSA-N
Application
Precursor to a trifluoromethyl chiral auxiliary which promotes a highly diastereoselective Simmons-Smith cyclopropanation.
À utiliser avec
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-14.8 °F
Point d'éclair (°C)
-26 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Tetrahedron Asymmetry, 17, 1157-1157 (2006)