Documents
665711
Sigma-Aldrich
4-Pentylphenyl 4-(octyloxy)benzoate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H36O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.56
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
liquid crystal
Pf
53-57 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc(CCCCC)cc2
InChI
1S/C26H36O3/c1-3-5-7-8-9-11-21-28-24-19-15-23(16-20-24)26(27)29-25-17-13-22(14-18-25)12-10-6-4-2/h13-20H,3-12,21H2,1-2H3
Clé InChI
BDTRDPSFINNZRW-UHFFFAOYSA-N
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable