Key Documents
665487
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a;3,4-a′]dinaphthalen-4-yl)morpholine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H20NO3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
233-239 °C
Chaîne SMILES 
C1CN(CCO1)P2Oc3ccc4ccccc4c3-c5c(O2)ccc6ccccc56
InChI
1S/C24H20NO3P/c1-3-7-19-17(5-1)9-11-21-23(19)24-20-8-4-2-6-18(20)10-12-22(24)28-29(27-21)25-13-15-26-16-14-25/h1-12H,13-16H2
Clé InChI
XUJAXBFFTHRXLV-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Sold under license from DSM for research purposes only.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable