663581
2-Bromo-5′-fluoro-2′-hydroxyacetophenone
97%
Synonyme(s) :
2-Bromo-1-(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone, 5-Fluoro-2-hydroxyphenacyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
87-91 °C
Chaîne SMILES
Oc1ccc(F)cc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrFO2/c9-4-8(12)6-3-5(10)1-2-7(6)11/h1-3,11H,4H2
Clé InChI
QFYYHGPQMZTLRB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves