Documents
662895
Sigma-Aldrich
2-Hexynoic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CH≡CCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.460
Point d'ébullition
230 °C
Densité
0.992 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCC#CC(O)=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
AKYAUBWOTZJUBI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Louis DeRidder et al.
Nanoscale, 13(2), 939-952 (2021-01-23)
Switching microglia from a disease exacerbating, 'pro-inflammatory' state into a neuroprotective, 'anti-inflammatory' phenotype is a promising strategy for addressing multiple neurodegenerative diseases. Pro-inflammatory microglia contribute to disease progression by releasing neurotoxic substances and accelerating pathogenic protein accumulation. PPARα and PPARγ