662380
Lumidot™ CdS
440, core-type quantum dots, 5 mg/mL in toluene
Synonyme(s) :
Organically stabilized cadmium sulfide quantum dots in toluene
About This Item
Niveau de qualité
Forme
dispersion
Concentration
5 mg/mL in toluene
Taille des particules
2.9-4.0 nm
Densité
0.865 g/mL at 25 °C
λmax
410-430 nm
Fluorescence
λem 430-450 nm FWHM 20 nm
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/Cd.S
Clé InChI
CJOBVZJTOIVNNF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F
Point d'éclair (°C)
4 °C