Principaux documents
662038
Sigma-Aldrich
4-[(2′,6′-Diisopropylphenoxy)methyl]phenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H25BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
186-192 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1OCc2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C19H25BO3/c1-13(2)17-6-5-7-18(14(3)4)19(17)23-12-15-8-10-16(11-9-15)20(21)22/h5-11,13-14,21-22H,12H2,1-4H3
Clé InChI
IYHHUWVULUSILI-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable