660167
Sodium silica gel Stage I
extent of labeling: ~35 wt. % Na-K loading
Synonyme(s) :
Na-SG-I
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Température d'inflammation spontanée
248-257 °F
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Ampleur du marquage
~35 wt. % Na-K loading
Application
Additionally can be used as:
- A reducing agent for aliphatic ester substrates
- A deprotectant in place of the typical heavy metal deprotectant
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
SiGNa Chemistry has recently developed a technology for encapsulating alkali metals into nano-structured porous oxides to create stable, free flowing powders with varying reactivities (based on the intended application).