Principaux documents
659789
Sigma-Aldrich
Potassium 3-carboxyphenyltrifluoroborate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5BF3KO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
>300 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
[K+].OC(=O)c1cccc(c1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H5BF3O2.K/c9-8(10,11)6-3-1-2-5(4-6)7(12)13;/h1-4H,(H,12,13);/q-1;+1
Clé InChI
LKEMWADDENRLDB-UHFFFAOYSA-N
Application
Organotrifluoroborate involved in cross-coupling reactions with halopurines
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.