Principaux documents
659495
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromophenoxy)benzoic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4OC6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
187-190 °C
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(Oc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C13H9BrO3/c14-10-3-7-12(8-4-10)17-11-5-1-9(2-6-11)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
Clé InChI
GQZGWHFUVISZQO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves