659460
4-(4-Methoxyphenoxy)benzoic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
178-183 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
COc1ccc(Oc2ccc(cc2)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C14H12O4/c1-17-11-6-8-13(9-7-11)18-12-4-2-10(3-5-12)14(15)16/h2-9H,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
COMKNVCMWUGEPO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves