Principaux documents
659363
Sigma-Aldrich
5-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H7ClN4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
183-187 °C
Chaîne SMILES 
Nc1c(cnn1-c2cccc(Cl)c2)C#N
InChI
1S/C10H7ClN4/c11-8-2-1-3-9(4-8)15-10(13)7(5-12)6-14-15/h1-4,6H,13H2
Clé InChI
VRKRSWGTAMOYEV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves