Documents
659231
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromo-2,5-bis(3-sulfonatopropoxy)benzene disodium salt
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H14Br2Na2O8S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
556.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
>300 °C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCOc1cc(Br)c(OCCCS([O-])(=O)=O)cc1Br
InChI
1S/C12H16Br2O8S2.2Na/c13-9-8-12(22-4-2-6-24(18,19)20)10(14)7-11(9)21-3-1-5-23(15,16)17;;/h7-8H,1-6H2,(H,15,16,17)(H,18,19,20);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
OYKKFAKXMJIFNF-UHFFFAOYSA-L
Application
A monomer for synthesizing water-soluble light emitting polymers
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable