Principaux documents
659096
Sigma-Aldrich
N,N-Di-Boc-2-aminopyridine
97%
Synonyme(s) :
2-(N,N-Bis(Boc-amino))pyridine, 2-Pyridinylimidodicarbonic acid bis(1,1-dimethylethyl)ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H22N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
81-85 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N(C(=O)OC(C)(C)C)c1ccccn1
InChI
1S/C15H22N2O4/c1-14(2,3)20-12(18)17(11-9-7-8-10-16-11)13(19)21-15(4,5)6/h7-10H,1-6H3
Clé InChI
QLOPVAOGSSBUEH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable