Documents
658391
Sigma-Aldrich
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
97%
Synonyme(s) :
4-[2′-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H13NSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
107-111 °C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C12H13NSi/c1-14(2,3)9-8-11-4-6-12(10-13)7-5-11/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
WWNSLIBJQBBKKG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable