Principaux documents
657700
Sigma-Aldrich
N-Benzylhomopiperazine
97%
Synonyme(s) :
1-Benzyl-1,4-diazacycloheptane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H18N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.547
Densité
1.028 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
C1CNCCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H18N2/c1-2-5-12(6-3-1)11-14-9-4-7-13-8-10-14/h1-3,5-6,13H,4,7-11H2
Clé InChI
JTJTYCPQUOROFM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup