657557
3-Formyl-5-isopropoxyphenylboronic acid
96%
About This Item
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
113-118 °C
Chaîne SMILES
CC(C)Oc1cc(C=O)cc(c1)B(O)O
InChI
1S/C10H13BO4/c1-7(2)15-10-4-8(6-12)3-9(5-10)11(13)14/h3-7,13-14H,1-2H3
Clé InChI
TYKYVLDAFDKFHV-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable